Merck
M5284
Sigma-Aldrich
IgG1アイソタイプコントロール マウスミエローマ由来
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Isotype control antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
MOPC 21, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
flow cytometry: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現される血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。マウスの免疫グロブリンは、5つの免疫グロブリンクラスであるIgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEから構成されます。マウスIgGは、さらに4つのクラス、すなわち、IgG1、IgG2a、IgG2bおよびIgG3に分類されます。
特異性
IgG1アイソタイプコントロール抗体は、抗マウス全血清および抗マウスIgG1に特異的です。本製品は、マウスIgA、IgM、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に対する抗血清とは反応しません。
アプリケーション
IgG1アイソタイプ対照抗体は、免疫組織化学(7 μg/mL)および免疫ブロットへの使用に適しています。本製品はフローサイトメトリーにも使用できます。
マウスのミエローマ(骨髄腫)から得られたIgG1アイソタイプコントロールは、以下の用途に使用されています。
細胞外DNA蛍光アッセイ
  • 活性酸素種(ROS)産生分析
  • 免疫組織化学的検査
  • 二重標識免疫組織化学的検査
  • 免疫蛍光
  • フローサイトメトリー
  • 免疫沈降法
生物化学的/生理学的作用
イムノグロブリンG(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節する糖タンパク質性の抗体であり、自己免疫疾患の発症にも関与しています。マウスIgGは、4種類の異なるアイソタイプ、つまり、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3に分類されます。IgG1はマウスにおける補体結合を調節します。I
免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症反応に関与しています。これは主に免疫防御を支援します。IgGは、オプソニン化、補体結合および抗体に依存した細胞媒介性の細胞毒性に寄与します。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M5284-VAR:
M5284-BULK:
M5284-.1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
The adhesive protein invasin of Yersinia pseudotuberculosis induces neutrophil extracellular traps via beta1 integrins
Gillenius E and Urban CF
Microbes and Infection, 17(5), 327-336 (2015)
High purity human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes: electrophysiological properties of action potentials and ionic currents
Ma J, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 301(5), H2006-H2017 (2011)
Rodrigo Sn Barreto et al.
Journal of tissue engineering, 10, 2041731419867962-2041731419867962 (2019-08-27)
The rich extracellular matrix (ECM) and availability make placenta eligible as alternative biomaterial source. Herein we produced placental mouse scaffolds by decellularization, and structure, composition, and cytocompatibility were evaluated to be considered as a biomaterial. We obtained a cell-free scaffold
Lingyun Chen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(15), 5577-5582 (2006-07-20)
Parvalbumin is a calcium-binding muscle protein that is highly conserved across fish species and amphibians. It is the major cross-reactive allergen associated with both fish and frog allergy. We used two-dimensional electrophoretic and immunoblotting techniques to investigate the utility of