Merck
M9269
Sigma-Aldrich
IgG1, κ マウスミエローマ由来
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
マウスIgG1-κ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
MOPC 21, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
特異性は、マウスのモノクローナルアイソタイピングストリップにより明らかにされます。精製された免疫グロブリン調製物は、抗マウスIgA、IgM、IgG2a、IgG2bまたはIgG3と反応しません。
アプリケーション
マウスミエローマから得られたIgG1、κは、以下の用途に使用されています。
  • 50 μg/mLの濃度での白血球の免疫蛍光法に
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)における標準物質として
  • 遠心ゲルろ過における交換抗体として
マウスミエローマから得られたIgG1、κは、以下の用途に使用されています。
  • 眼球結膜切片を用いたin situハイブリダイゼーション実験
  • ウシおよび動脈組織の免疫組織化学的検査
マウス骨髄腫から得られたIgG1、κは、フローサイトメーターによる分析 および免疫沈降法で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IgG1は分子量146 kDaであり、多量に発現されるIgGサブクラスです。IgG1欠乏は低グロブリン血症をもたらす総IgGレベルの全体的な減少の要因となります。 IgG1は細菌の貪食を促進し、ワクチンによる感染からの保護を仲介します。IgG2aのIgG1に対する比率は、Leishmania tropica(熱帯リーシュマニア)感染に対する免疫反応に極めて重要です。 IgG1は Fcγ受容体(FcγR)に対する高い結合親和性を持っています。高レベルのIgG1-κ抗体は糸球体腎炎の病理と関連しています。
IgG抗体サブタイプは、血液や細胞外液中に認められ、細菌、真菌およびウイルスに起因する感染から保護します。母親のIgGは、胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは、新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠です。
物理的形状
0.02M Trisバッファ-生理食塩水溶液(pH 8.0, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
−20°Cで保存してください。本製品は使用する一定分量に小分けして−20°Cで凍結できます。凍結と解凍を繰り返すのは推奨されません。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M9269-1MG:
M9269-BULK:
M9269-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The relative contribution of mast cell subsets to conjunctival TH2-like cytokines.
Anderson DF, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 42(5), 995-1001 (2001)
Visceral tissue growth and proliferation during the bovine lactation cycle.
Baldwin RL, et al.
Journal of Dairy Science, 87(9), 2977-2986 (2004)
Circulating monoclonal IgG1-kappa antibodies causing anti-glomerular basement membrane nephritis.
Vankalakunti M, et al.
Indian journal of nephrology, 27(4), 327-327 (2017)
Phillip A Doerfler et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 158(2), 140-147 (2015-04-07)
Antibodies formed against the therapeutic protein are a life-threatening complication that arises during enzyme replacement therapy for Pompe disease (acid α-glucosidase deficiency; GAA). To provide an effective alternative to current practices, we investigated the capacity of anti-B-cell activating factor (BAFF)
Cecilia Lässer et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (59), e3037-e3037 (2012-01-20)
The field of exosome research is rapidly expanding, with a dramatic increase in publications in recent years. These small vesicles (30-100 nm) of endocytic origin were first proposed to function as a way for reticulocytes to eradicate the transferrin receptor