Merck
M1421
Sigma-Aldrich
IgA, κ マウスミエローマ由来
clone TEPC 15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
マウスIgA-κ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
TEPC 15, monoclonal
アッセイ
≥90% (non-reduced, SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgA抗体は、分泌型の抗体であり、消化管粘膜、呼吸器および尿生殖器管、涙液および唾液中に豊富に存在します。そのため、分泌型IgAは、粘膜表面上の病原菌に対する液性防御機構に貢献します
マウスミエローマ由来IgAκは、BALB/cマウスの腹腔内に由来する、プリスタン誘導形質細胞腫であるTEPC15腫瘍株によって産生されます。本抗体は、マウスIgAのκ鎖に特異的です。本精製イムノグロブリン製品は、抗マウスIgM、IgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3とは反応しません。
マウスIgA、κを産生するTEPC 15腫瘍株は、プリスタンによって誘導された形質細胞腫に由来し、BALB/cマウスが腹腔内に保有するものです。免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現する血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。免疫グロブリンは主に免疫防御を支援します。免疫グロブリンは糖タンパク質です。IgGは、免疫グロブリンの主要なクラスです。マウスの免疫グロブリンは、5つの免疫グロブリンクラスであるIgM、IgG、IgA、IgDおよびIgEから構成されます。血清中のIgA分子の大半は二量体です。IgAは唾液、気道内分泌物、泌尿生殖器分泌物、乳および初乳に含まれます。
特異性
抗原特異性: ホスホリルコリン。
アプリケーション
IgA、κマウスミエローマ由来は、次の用途に使用されています。
  • 免疫蛍光アッセイ。
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)。
  • 浸潤アッセイ。
  • ウエスタンブロッティング。
抗マウスIgAκ抗体は、ELISAや免疫蛍光法の二次抗体として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は、オプソニン化、補体結合および抗体依存性の細胞媒介性細胞毒性に寄与します。
物理的形状
0.02M Trisバッファ-溶液 (pH 8.0, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M1421-VAR:
IXO67930:
M1421-BULK:
M1421-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lindsey R Brown et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 7, 233-233 (2017-06-24)
Bacteria growing within biofilms are protected from antibiotics and the immune system. Within these structures, horizontal transfer of genes encoding virulence factors, and promoting antibiotic resistance occurs, making biofilms an extremely important aspect of pneumococcal colonization and persistence. Identifying environmental
The Laboratory Rat (1998)
Carlos J Sanchez et al.
PloS one, 6(12), e28738-e28738 (2011-12-17)
It is unclear whether Streptococcus pneumoniae in biofilms are virulent and contribute to development of invasive pneumococcal disease (IPD). Using electron microscopy we confirmed the development of mature pneumococcal biofilms in a continuous-flow-through line model and determined that biofilm formation
AdcAII of Streptococcus pneumoniae affects pneumococcal invasiveness
Brown LR, et al.
PLoS ONE, 11(1), e0146785-e0146785 (2016)
Tc52 amino-terminal-domain DNA carried by attenuated Salmonella enterica serovar Typhimurium induces protection against a Trypanosoma cruzi lethal challenge
Matos MN, et al.
Infection and Immunity, 82(10), 4265-4275 (2014)