Merck
I8260
Sigma-Aldrich
IgM ヒト血清由来
reagent grade, ~95% (HPLC), buffered aqueous solution
別名:
ヒトIgM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
unconjugated
品質水準
グレード
reagent grade
アッセイ
~95% (HPLC)
形状
buffered aqueous solution
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒトには5つの免疫グロブリンクラスがあります。これらのうち、免疫グロブリンM(IgM)は5つまたは6つのサブユニットを有する高分子量タンパク質です。IgM単量体は、ジスルフィド結合により接続された2本の重鎖と2本の軽鎖で構成されています。ヒト血清には低濃度のIgM単量体が認められます。これは約12%の高い炭水化物含量を有しています。また、これは新生児が産生する最初の免疫グロブリンです。
IgM抗体は、血清中にペンタマーとして存在し、抗原と反応して産生されます。
ヒト血清由来のIgMは、沈殿およびゲルろ過技術により、正常なヒト血清から精製されます。免疫グロブリンは、HPLC手順により、少なくとも95%純粋であると明らかにされます。
アプリケーション
精製されたヒトIgMは、ELISA、ドット免疫結合、ウエスタンイムノブロット法、免疫拡散法および免疫電気泳動など様々なイ免疫アッセイにおいて、参照抗原、標準品、遮断剤またはコーティングタンパク質として使用される場合があります。その他の用途としては、免疫原および固相免疫吸着剤を調製するための出発物質が挙げられます。ELISA(100 μg/mL)およびドットブロットアッセイの標準品として、ヒト血清由来のIgMが使用されました。IgM結合アッセイでは、200 μg/mL~1 mg/mLの抗体濃度範囲が用いられました。
ヒト血清由来のIgMは、以下の用途に使用されています:
  • ELISA阻害アッセイに
  • 免疫ブロット法に
  • MW(分子量)標準品として
  • IgM結合アッセイに
  • 免疫グロブリンの枯渇を確認するため
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンM(IgM)は、刺激を受けていないBリンパ球の表面上のB細胞抗原受容体の抗原特異的部分として、その単量体の形で機能します。重合体IgM分子も、古典的な補体カスケードの重要な活性化因子としても働きます。IgMは、凝集と細胞溶解反応に不可欠です。
物理的形状
15 mMアジ化ナトリウムを含有するpH 8.0の0.05 M Tris-HCl、0.2 M塩化ナトリウム溶液。
保管および安定性
2~8°Cで保存してください。長期保存中にわずかな濁りが生じた場合は、使用する前に遠心することによって溶液を透明にしてください。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
I8260-5MG:
I8260-VAR:
I8260-1MG:
I8260-BULK:
I8260-25MG:
I8260-BULK-N:
I8260-VAR-N:
I8260-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isabelle Leduc et al.
Infection and immunity, 77(2), 657-666 (2008-11-19)
Resisting the bactericidal activity of naturally occurring antibodies and complement of normal human serum is an important element in the evasion of innate immunity by bacteria. In the gram-negative mucosal pathogen Haemophilus ducreyi, serum resistance is mediated primarily by the
Selection of mimotopes of the cell surface adhesion molecule Mel-CAM from a random pVIII-28aa phage peptide library.
Hafner C, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 119(4), 865-869 (2002)
Apolline Salama et al.
Transplantation, 101(10), 2501-2507 (2017-02-16)
Polyclonal antihuman thymocyte rabbit IgGs (antithymocyte globulin [ATG]) are popular immunosuppressive drugs used to prevent or treat organ or bone-marrow allograft rejection, graft versus host disease, and autoimmune diseases. However, animal-derived glycoproteins are also strongly immunogenic and rabbit ATG induces
Localization of the domains of the Haemophilus ducreyi trimeric autotransporter DsrA involved in serum resistance and binding to the extracellular matrix proteins fibronectin and vitronectin.
Leduc I, et al.
Infection and Immunity, 77(2), 657-666 (2009)
L Rydberg et al.
Xenotransplantation, 5(2), 105-110 (1998-12-16)
A quantitative ELISA technique for determination of human anti-pig xenoantibody number in serum samples has been established using pig lymphocytes and pig/rabbit erythrocytes as target cells and a pool of serum from human blood group AB donors. The number of