Merck
I1010
Sigma-Aldrich
IgA ヒト初乳由来
reagent grade, ≥95%, essentially salt-free, lyophilized powder
別名:
ヒトIgA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
unconjugated
品質水準
グレード
reagent grade
アッセイ
≥95%
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgA抗体は、胃腸の粘膜内壁、呼吸器、尿生殖器官、涙、初乳、唾液に豊富に存在する分泌抗体です。したがって、分泌型IgAは、粘膜表面上の病原体に対する体液性防御機構に寄与します。
ヒトIgAは、分画およびイオン交換分画によってプールされた正常なヒト初乳から精製されます。
アプリケーション
精製IgAは、ELISA、ドット免疫結合、免疫ブロッティング、免疫拡散および免疫電気泳動を含むさまざまな免疫アッセイで、参照抗原、標準、ブロッキング剤またはコーティングたんぱく質として使用できます。その他の用途には、免疫原および固相免疫吸着剤を調製するための出発物質が含まれます。ヒト初乳由来のIgAをELISA(1 mg/mL)およびゲル電気泳動の標準として使用しました。
再構成
緩衝生理食塩水(150 mM塩化ナトリウム)で復元してください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I1010-25MG:
I1010-PH:
I1010-25MG-PW:
I1010-5MG:
I1010-BULK-N:
I1010-VAR:
I1010-5MG-PW:
I1010PROC:
I1010-10MG:
I1010-1MG:
I1010-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hannah Karen Mina Labayo et al.
EClinicalMedicine, 27, 100561-100561 (2020-10-13)
Norovirus (NV) causes acute gastroenteritis in infants. Humoral and fecal immunoglobulin A (IgA) responses have been correlated with protection against NV; however, the role of breast milk IgA against NV infection and associated diarrhea is still unknown. This study aimed
E Knop et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 42(3), 566-574 (2001-02-27)
Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) specifically protects mucosal surfaces. In a previous study of the human conjunctiva, evidence was also found for the presence of MALT in the lacrimal sac. The present study, therefore, aims to investigate its morphology and topographical
P Kosuwon et al.
Beneficial microbes, 9(4), 541-552 (2018-04-11)
Little is known about the impact of nutrition on toddler gut microbiota. The plasticity of the toddler gut microbiota indicates that nutritional modulation beyond infancy could potentially impact its maturation. The objective of this study was to determine the effect
Susanna R Bidgood et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(37), 13463-13468 (2014-08-30)
IgA is the most prevalent antibody type on mucosal surfaces and the second most prevalent antibody in circulation, yet its role in immune defense is not fully understood. Here we show that IgA is carried inside cells during virus infection
Christopher Ashwood et al.
The Analyst, 144(11), 3601-3612 (2019-05-09)
Porous graphitized carbon (PGC) based chromatography achieves high-resolution separation of glycan structures released from glycoproteins. This approach is especially valuable when resolving structurally similar isomers and for discovery of novel and/or sample-specific glycan structures. However, the implementation of PGC-based separations