Merck
L4765
Sigma-Aldrich
ラクトフェリン from bovine colostrum
≥85% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine colostrum
品質水準
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
形状
powder
分子量
~90 kDa
テクニック
electrophoresis: suitable
ion chromatography: suitable
不純物
salt, essentially free
溶解性
H2O: soluble 5 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
cow ... LTF(280846)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ初乳のラクトフェリンは、80 kDaの分子量に相当します。これはグリコシル化タンパク質であり、トランスフェリンファミリーに属しています。ウシラクトフェリンには、ヒトラクトフェリンと相同なN末端ローブとC末端ローブが存在します。
アプリケーション
ウシ初乳から得られたラクトフェリンは、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)の標準タンパク質としてIgGサンプルの定量に使用されています。自己免疫性膵炎の誘発におけるその影響を調べるためにも使用されています。
ウシ初乳から得られたラクトフェリンは、抗lf抗体免疫アフィニティークロマトグラフィーを使用した初乳乳清のラクトフェリン(lf)の特性評価に使用されました。これは、強力なカチオン交換クロマトグラフィーと組み合わせた限外ろ過を用いて、ウシ初乳からラクトフェリンを単離するのに使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ラクトフェリンは鉄結合タンパク質です。血漿中の鉄輸送タンパク質であるトランスフェリンと構造が類似していますが、鉄に対する親和性はラクトフェリンの方が顕著に高値です(250倍)。初乳に非常に多量に含まれるほか、涙液、唾液、粘膜分泌物や好中球の二次顆粒中にも存在することがあります。粘膜上皮および好中球によって産生され、炎症性刺激に応答してこれらの細胞から放出されます。鉄を封鎖する能力により細菌の成長を阻害し、またN末端を介してリポ多糖類と結合することで細菌細胞壁を透過性にします。ラクトフェリンはウイルスのエンベロープタンパク質に強く結合するためウイルス感染を阻害できます。結合ドメインをブロックし、細胞とウイルスの融合を防ぎます。ラクトフェリンは宿主の防御系を活性化すると考えられており、この作用の一部は好中球活性化因子であるインターロイキン-8の放出の促進によるものです。抗体およびインターロイキンの合成、リンパ球増殖、補体活性化にも関与していると考えられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4765-50MG:
L4765-10MG:
L4765-VAR:
L4765-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isolation of lactoferrin from bovine colostrum by ultrafiltration coupled with strong cation exchange chromatography on a production scale
Lu RR, et al.
Journal of Membrane Science , 297(1-2), 152-161 (2007)
Structural and functional characteristics of bovine milk protein glycosylation
O Riordan N, et al.
Glycobiology, 24(3), 220-236 (2014)
Erika N Biernbaum et al.
JDS communications, 2(3), 92-97 (2021-03-12)
Improper storage conditions or processing of milk leads to potential spoilage and illness, due in part to temperature abuse, allowing bacteria present to grow and spoil the product. However, certain proteins naturally found in raw milk, such as lactoferrin, have
Andrew S Cooke et al.
PeerJ, 8, e8631-e8631 (2020-05-06)
Promoting and maintaining health is critical to ruminant welfare and productivity. Within human medicine, faecal lactoferrin is quantified for routine assessment of various gastrointestinal illnesses avoiding the need for blood sampling. This approach might also be adapted and applied for
Serena Belegrinou et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(14), 7251-7261 (2008-06-14)
The interaction of the proteins bovine serum albumin (BSA), lysozyme (Lys), lactoferrin (Lf), and fibronectin (Fn) with surfaces of protein-resistant poly(ethylene oxide) (PEO) and protein-adsorbing poly(acrylic acid) (PAA) fabricated by plasma-enhanced chemical vapor deposition has been studied with quartz crystal