Merck
I5506
Sigma-Aldrich
IgG ウシ血清由来
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
別名:
ウシIgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
unconjugated
品質水準
グレード
reagent grade
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgG抗体サブタイプは、免疫系で最も豊富に存在する血清免疫グロブリンです。本物質はB細胞により分泌され、血中及び細胞外液中に検出され、細菌、真菌及びウイルスによる感染症から防御します。母体のIgGは胎盤を介して胎児に移行し、これは感染症に対する新生児の免疫防御に重要です。
ウシIgGは、プールした正常ウシ血清から分画及びイオン交換クロマトグラフィーにより精製します。
アプリケーション
精製ウシIgGは、ELISA、dot immunobinding、ウエスタン免疫ブロッティング、免疫拡散、及び免疫電気泳動など様々な免疫アッセイにおいて、参照抗原、標準物質、阻害剤、又はコートタンパク質として使用される場合があります。その他の用途として、免疫原及び固相免疫吸着剤調製の出発物質などがあります。ウシIgGは、電気泳動及び液体クロマトグラフィーで対照物質として使用されました。
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I5506PROC:
I5506-BULK:
I5506-CP:
I5506-50MG:
I5506-10MG:
I5506-100MG:
I5506-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leyton Gapper
Journal of AOAC International, 96(5), 1026-1032 (2013-11-29)
Nine laboratories participated in an AOAC collaborative study to determine bovine immunoglobulin G (IgG) levels in selected dairy powders and dietary supplements by surface plasmon resonance (SPR) methodology. Each sample matrix was dissolved in buffer and suitably diluted to fit
Patrycja Oberska et al.
International journal of molecular sciences, 25(3) (2024-02-10)
The increasing incidence of male infertility in humans and animals creates the need to search for new factors that significantly affect the course of reproductive processes. Therefore, the aim of this study was to determine the temporospatial expression of aquaglyceroporins
H G Folkesson et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 71(3), 1106-1111 (1991-09-01)
The passage of different-sized marker molecules over the lower respiratory tract into the blood circulation during pulmonary inflammation induced by dextran, endotoxin [i.e., lipopolysaccharide from Escherichia coli (LPS)], or ferritin was assessed in the rat. Bovine immunoglobulin G (BIgG, mol
Andrea Meyer et al.
Biotechnology progress, 21(1), 244-254 (2005-05-21)
A systematic approach for the design of a bioproduct recovery process employing magnetic supports and the technique of high-gradient magnetic fishing (HGMF) is described. The approach is illustrated for the separation of superoxide dismutase (SOD), an antioxidant protein present in
Audrey L Shaw et al.
Clinical and experimental gastroenterology, 9, 365-375 (2016-12-17)
Previous studies have shown that oral administration of bovine immunoglobulin protein preparations is safe and provides nutritional and intestinal health benefits. The purpose of this study was to evaluate the plasma amino acid response following a single dose of serum-derived