詳細
IgG抗体サブタイプは免疫システムの最も豊富な血清免疫グロブリンです。IgG抗体サブタイプはB細胞によって分泌され、血液や細胞外液中に見られ、細菌、真菌およびウイルスによって引き起こされる感染症から保護します。母系IgGは感染症に対する新生児の免疫防御に極めて重要なプラセンタを介して胎児に移動します
ウサギIgGは分画およびイオン交換クロマトグラフィーによって健康なウサギの血清から精製されます。
ウサギIgGは分画およびイオン交換クロマトグラフィーによって健康なウサギの血清から精製されます。
アプリケーション
精製ウサギIgGは、ELISA、ドット免疫バインディング法(dot immunobinding)、ウエスタン免疫ブロット法、免疫拡散法、および免疫電気泳動法などの様々な免疫測定法において基準抗原、標準物質、遮断薬、または被覆タンパク質として使用することができます。その他の用途には免疫原調製の出発原料や固相免疫吸着剤などがあります。ウサギIgGは、タンパク質抽出物の免疫沈降の非特異的結合を減らすため、さらに放射線免疫測定法免疫細胞化学および免疫組織化学におけるコントロール抗体として使用されました。ウサギIgGは、ランドコントラスト(LC)BioCD(タンパク質アレイ)の性能を実証する標準物質として、および中和抗体法においても使用されました。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の弊社の文書に記載されていない場合は、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5006PROC:
I5006-100MG:
I5006-50MG:
I5006-1MG:
I5006-PM:
I5006-10MG:
I5006-BULK:
I5006-1MG-KC:
I5006-500MG:
I5006-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
PLoS genetics, 13(6), e1006830-e1006830 (2017-06-14)
Centrosomes organize microtubules and are essential for spindle formation and chromosome segregation during cell division. Duplicated centrosomes are physically linked, but how this linkage is dissolved remains unclear. Yeast centrosomes are tethered by a nuclear-envelope-attached structure called the half-bridge, whose
Molecular biology of the cell, 28(20), 2637-2649 (2017-08-05)
Changes in cellular sterol species and concentrations can have profound effects on the transcriptional profile. In yeast, mutants defective in sterol biosynthesis show a wide range of changes in transcription, including a coinduction of anaerobic genes and ergosterol biosynthesis genes
Land-contrast self-referencing interferometric protein microarray
Applied Physics Letters, 93, 223904-223904 (2008)
Journal of cell science, 118(Pt 4), 673-687 (2005-01-27)
Nesprin-2 is a multi-isomeric, modular protein composed of variable numbers of spectrin-repeats linked to a C-terminal transmembrane domain and/or to N-terminal paired calponin homology (CH) domains. The smaller isoforms of nesprin-2 co-localize with and bind lamin A and emerin at
The Journal of experimental biology, 206(Pt 20), 3589-3599 (2003-09-11)
Isolated juvenile rainbow trout were fed a feed supplemented with L-tryptophan (TRP) for 3, 7 or 28 days, after which they were either sampled directly (undisturbed) or subjected to a standardised stressor prior to sampling. Controls (stressed and undisturbed) received