Merck
I5131
Sigma-Aldrich
IgG ヒツジ血清由来
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
別名:
ヒツジIgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
sheep
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
グレード
reagent grade
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
アイソタイプ
IgG
溶解性
saline: 1 mg/mL at -20 °C (Repeated freezing and thawing is not recommended.)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgGは、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4の4種のアイソタイプで構成されています。IgGは4つのポリペプチド鎖を含み、2つの同一の50 kDaγ重鎖(H)鎖と2つの同一の25 kDaκまたはλ軽(L)鎖で構成されています。これらの鎖は鎖間ジスルフィド結合で接続されています。
アプリケーション
精製ウサギIgGは、ELISA、ドット免疫バインディング法(dot immunobinding)、ウエスタン免疫ブロット法、免疫拡散法、免疫沈降法、および免疫電気泳動法などのさまざまな免疫測定法において基準抗原、標準物質、遮断薬、または被覆タンパク質として使用することができます。その他の用途には免疫原調製の出発原料や固相免疫吸着剤などがあります。
生物化学的/生理学的作用
IgGは経胎盤輸送を媒介し、二次免疫応答に関与します。IgGは補体系の古典的経路を活性化します。ウイルス粒子および毒素を中和します。IgGは、抗体依存性の細胞媒介性細胞傷害(ADCC)および食作用において重要な役割を果たします。アレルギーに関連している可能性があります。IgGの血清半減期は最長です。
IgG抗体サブタイプは、免疫系の血清免疫グロブリンの中で最も豊富に存在します。B細胞によって分泌されて、血液および細胞外液に見出すことができ、細菌、菌類、およびウイルスによって引き起こされる感染症から体を守ります。母親のIgGは、胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは、新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠なことです。
アナリシスノート
タンパク質濃度は、再構成後に280 nmでの吸光度(E1%/280 = 14)により測定する必要があります。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5131PROC:
I5131-BULK:
I5131-CP:
I5131-10MG:
I5131-100MG:
I5131-50MG:
I5131-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Agnieszka Gambus et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 12(8), 1225-1232 (2013-03-23)
Hexameric complexes of the six related Mcm2-7 proteins form the core of the replicative helicase. Two other proteins, Mcm8 and Mcm9, with significant homology to Mcm2-7 were first shown to play distinct roles during DNA replication in Xenopus laevis egg
Deepmala Karmakar et al.
Carcinogenesis, 41(12), 1767-1780 (2020-05-10)
Previously, our laboratory demonstrated that a deregulated E2F5/p38/SMAD3 axis was associated with uncontrolled cellular proliferation in prostate cancer (PCa). Here, we investigate the role of E2F5 in PCa in further details. RNAi-mediated E2F5 knockdown and pathway-focused gene expression profiling in
Bijurica Chakraborty et al.
EBioMedicine, 37, 442-452 (2018-10-20)
Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax are two major parasites responsible for malaria which remains a threat to almost 50% of world's population despite decade-long eradication program. One possible reason behind this conundrum is that the bases of clinical variability in
S J Peacock et al.
Microbiology (Reading, England), 145 ( Pt 12), 3477-3486 (2000-01-08)
Adhesion of Staphylococcus aureus to human endothelial cells is implicated in the pathogenesis of invasive staphylococcal disease. The adhesion to endothelial cells of isogenic mutants defective in defined surface structures was studied. Three strains of S. aureus defective in fibronectin-binding
Kai Kessenbrock et al.
The Journal of clinical investigation, 118(7), 2438-2447 (2008-06-24)
Neutrophil granulocytes form the body's first line of antibacterial defense, but they also contribute to tissue injury and noninfectious, chronic inflammation. Proteinase 3 (PR3) and neutrophil elastase (NE) are 2 abundant neutrophil serine proteases implicated in antimicrobial defense with overlapping