由来生物
donkey
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
sheep
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgGは糖タンパク質抗体であり、複数の免疫反応を調節します。標的タンパク質に対してヒツジIgGはしばしば一次抗体としてさまざまな研究に応用されます。そのため、検出可能な基質に結合する二次抗ヒツジIgGは標的タンパク質の分析に便利なツールです。ペルオキシダーゼ標識抗ヒツジIgG(全分子)抗体は、すべてのヒツジ免疫グロブリンと反応します。
免疫原
精製済みヒツジIgG
アプリケーション
rElisasおよびCHEkiT Elisasが、HRP標識ロバ抗ヒツジIgG(1:1,000)を用いて、Sarda泌乳雌ヒツジ由来の血清で実施されました。本抗体は37℃で30分間インキュベートされました。
抗ヒツジIgG(全分子)ペルオキシダーゼ抗体は、免疫ブロットでの使用に適しています。
本抗体が使用され成功しているアプリケーションや関連の査読論文を以下に示します。
ウェスタンブロッティング(1論文)
ウェスタンブロッティング(1論文)
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと防腐剤を含むpH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液
調製ノート
Wilson, M.B.とNakane, P.K.による過ヨウ素酸法を用いて調製されました(Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215, 1978)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A3415-.5ML:
A3415PROC:
A3415-BULK:
A3415-VAR:
A3415-1ML:
A3415-.25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Frontiers in microbiology, 8, 1621-1621 (2017-09-16)
The powerful greenhouse gas, nitrous oxide (N
Theranostics, 8(9), 2583-2602 (2018-05-04)
Rationale: Treating diseases of the brain such as Alzheimer's disease (AD) is challenging as the blood-brain barrier (BBB) effectively restricts access of a large number of potentially useful drugs. A potential solution to this problem is presented by therapeutic ultrasound
International journal of impotence research, 15(1), 53-62 (2003-02-28)
Corpus cavernosum smooth muscle (CCSM) from rabbits made diabetic for 6 months as a result of alloxan injection exhibited increased sensitivity (3vs 9 nM EC(50)) and generated 20-50% greater force to endothelin-1 (ET-1) compared to CCSM from normal rabbits. In
Hepatology (Baltimore, Md.), 44(4), 967-975 (2006-09-29)
In mammalian liver, high glutamine synthetase (GS) expression is restricted to hepatocytes surrounding the terminal venules. The most important enhancer of the GS gene is located approximately 2520 base pairs (bp) upstream from the transcriptional start point. The nature of
ACE inhibition increases expression of the ETB receptor in kidneys of mice with unilateral obstruction.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 284(1), F209-F217 (2003)