Merck
S1265
Sigma-Aldrich
抗ヒツジIgG (全分子) ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
indirect ELISA: 1:50,000-1:100,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗血清全体を分画したのち、イオン交換クロマトグラフィーでさらに精製すると、抗血清のIgG画分が得られます。この画分には、基本的に他のウサギ血清タンパク質が含まれていません。免疫電気泳動法(IEP)でヒツジIgGと正常なヒツジ血清を比較した結果、抗血清はヒツジIgGに対して免疫特異的であることが明らかになりました。抗体の同一性および純度は免疫電気泳動によって確立されています。産生物を電気泳動した後に免疫拡散法を実施することにより抗ウサギIgGと抗ウサギ全血清を比較したところ、γ領域に1本の沈降線が認められました。
特異性
全てのヒツジIgに結合します。
免疫原
精製済みヒツジIgG
アプリケーション
ウサギで産生された抗ヒツジIgG(全分子)抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 免疫沈降法
  • 免疫センサーシステムにおけるラベリング電極
生物化学的/生理学的作用
パパインによりIgGが消化され、フラグメント抗原結合(Fab)が生じます。IgGのペプシン消化により、フラグメントの結晶化が可能(Fc)となります。IgG抗体は治療に使える可能性が大きいため、治療用抗体の開発に必要です。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 防腐剤として15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S1265-2ML:
S1265-BULK:
S1265-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asli Devrekanli et al.
Journal of cell science, 125(Pt 22), 5453-5466 (2012-09-08)
The chitin synthase that makes the primary septum during cell division in budding yeasts is an important therapeutic target with an unknown activation mechanism. We previously found that the C2-domain of the Saccharomyces cerevisiae Inn1 protein plays an essential but
An electrochemical immunosensor for milk progesterone using a continuous flow system11Editors Selection
Pemberton RM et al.
Biosensors And Bioelectronics, 16(9), 715-723 (2001)
Effect of diet composition on pregnancy outcome in overnourished rapidly growing adolescent sheep
Wallace JM, et al.
The British Journal of Nutrition, 96(6), 1060-1068 (2006)
Frederick van Deursen et al.
The EMBO journal, 31(9), 2195-2206 (2012-03-22)
Mcm10 is essential for chromosome replication in eukaryotic cells and was previously thought to link the Mcm2-7 DNA helicase at replication forks to DNA polymerase alpha. Here, we show that yeast Mcm10 interacts preferentially with the fraction of the Mcm2-7
Cecile Evrin et al.
EMBO reports, 24(11), e57677-e57677 (2023-10-02)
DONSON is one of 13 genes mutated in a form of primordial microcephalic dwarfism known as Meier-Gorlin syndrome. The other 12 encode components of the CDC45-MCM-GINS helicase, around which the eukaryotic replisome forms, or are factors required for helicase assembly