Merck
53500-U
Supelco
Ascentis® Express ガードカートリッジホルダー
for use with Ascentis Express Guard Columns, pk of 1
別名:
コアシェル(SPP)融合コア HPLC カラム用 HPLC ガードカラムホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
Ascentis®
包装
pk of 1
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
マトリックス
superficially porous particle
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with Ascentis Express Guard Columns
詳細
ガードカートリッジはホルダーに含まれていません。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
Improve your separation of basic compounds with our Ascentis® Express RP-Amide HPLC columns from the Supelco® portfolio.
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
すべて表示
プロトコル
Determination of the thyroid hormones T4, T3 and rT3 from plasma using an Ascentis Express RP-Amide cartridge to trap the analytes, and a Phenyl-Hexyl column to resolve them.
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®