product name
Ascentis® Express C8ガードカートリッジ, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
標識化の程度
5.4% carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 mm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
マトリックス
superficially porous particle
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
プロトコル
Determination of the thyroid hormones T4, T3 and rT3 from plasma using an Ascentis Express RP-Amide cartridge to trap the analytes, and a Phenyl-Hexyl column to resolve them.