Merck
14274
Supelco
Acetonitrile solution
with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
product name
アセトニトリル( 0.1%酢酸アンモニウム含有), tested for UHPLC-MS
形状
liquid
品質水準
品質
tested for UHPLC-MS
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.0001% non-volatile
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤2.0% water
≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+))
透過率
254 nm, ≥90%
微量陽イオン
Ca: ≤0.25 mg/kg
K: ≤0.25 mg/kg
Mg: ≤0.25 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
UHPLCグラジエント
≤2 mAU at 254 nm (peak)
≤30 mAU at 254 nm (drift)
適合性
passes test for UHPLC-MS
フォーマット
mixture
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Acetonitrile with ammonium acetate may be used as a mobile phase in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) assay for the simultaneous quantitative analysis of synthetic corticosteroids like beclomethasone dipropionate, betamethasone, budesonide, dexamethasone, fludrocortisone, flunisolide, fluorometholone, fluticasone propionate, megestrol acetate, methylprednisolone, prednisolone, prednisone, triamcinolone, and triamcinolone acetonide.
包装
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14274-2L:4548173343648
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantitative, highly sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for detection of synthetic corticosteroids.
Taylor RL
Clinical Chemistry, 50 (12), 2345-2352 (2004)