結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:2,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot (chemiluminescent): 1:160,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫グロブリンは糖タンパク質であり、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖と2本の軽鎖を有します。免疫グロブリンG(IgG)は、免疫グロブリンの主要なクラスです。ヤギIgGには、2つのサブクラスIgG1とIgG2があります。次に、0.2%グルタルアルデヒドを用いたタンパク質架橋結合により、ウサギ抗ヤギIgGをペルオキシダーゼに結合させます。本結合体は、防腐剤として0.05% MITを含むpH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液として提供されます。
免疫原
精製ヤギIgG
アプリケーション
抗ヤギIgG(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体ウサギ宿主抗体は、免疫ブロット法および免疫組織化学検査に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンは主に免疫防御に寄与します。免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症反応に関与しています。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に0.05% MITを含有する溶液。
調製ノート
Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)による2段階グルタルアルデヒド法で調製しています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
この製品を見ている人はこちらもチェック
Distinct roles of the phosphatidate phosphatases lipin 1 and 2 during adipogenesis and lipid droplet biogenesis in 3T3-L1 cells
The Journal of Biological Chemistry, 288(48), 34502-34513 (2013)
OTX2 is a therapeutic target for retinoblastoma and may function as a common factor between C-MYC, CRX, and phosphorylated RB pathways
International Journal of Oncology, 47(5), 1703-1710 (2015)
Experimental and therapeutic medicine, 10(5), 1976-1982 (2015-12-08)
Bile acids are considered to promote carcinogenesis. Cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) plays a critical role in the biotransformation of drugs and procarcinogens. This study aimed to investigate the ability of bile acids to modulate CYP1A1 expression. Treatment of HepG2 cells
Ascorbic acid spares alpha-tocopherol and decreases lipid peroxidation in neuronal cells
Biochemical and biophysical research communications, 305(3), 656-661 (2003)
Recovery of deficient homologous recombination in Brca2-depleted mouse cells by wild-type Rad51 expression
DNA Repair, 8(2), 170-181 (2009)