安全性情報
AP180P
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Goat IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
別名:
Anti-Rabbit IgG HRP, HRP Donkey Anti-Rabbit IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
goat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)はヒト血清中に最も豊富に存在するタンパク質の1つであり、成人の血液中の正常値は8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する生体防御に重要であり、適応免疫応答の一環としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には2つの別々の機能があります。すなわち、応答を誘導した病原体に結合する機能と、抗原を破壊するために他の細胞や分子を動員する機能です。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
アプリケーション
ロバ抗ヤギIgG抗体、HRP結合、動物種吸着処理済みは。ロバヤギIgGに対する抗体で、ELISA、IH、WBで使用できます。
免疫組織染色:
希釈倍率1:500~1:5,000で使用できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
品質
酵素結合免疫吸着アッセイにより日常的に評価されています。
ELISAおよびウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:5,000~1:100,000で使用できます。
物理的形状
精製ロバ二次抗体IgG、凍結乾燥バッファー:0.01 Mリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.6)+0.25 M NaCl+15 mg/mL BSA溶液
溶解:
500 μLの無菌蒸留水で溶解してください。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。
溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告:保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AP180P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ming Zhou et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 294(4), 729-737 (2011-02-18)
ATP sensitive K(+) (K(ATP) ) channels are important linkage of cell membrane excitability to its cellular bioenergetic state. These channels are composed of pore-forming subunits and regulatory subunits. The present study focused on the cellular expressions and localizations of these
Maria Cernea et al.
Journal of molecular endocrinology, 56(1), 39-46 (2015-10-23)
Adipose tissue expansion, resulting from adipocyte hyperplasia and/or hypertrophy, is a hallmark of obesity. Adipocytes are derived from mesenchymal stem cells (MSCs) through adipogenesis, a process involving three key steps: proliferation, commitment and differentiation. Although studies have elaborated on the
Localization of ATP-sensitive K+ channel subunits in rat submandibular gland.
Zhou, M; He, HJ; Hirano, M; Sekiguchi, M; Tanaka, O; Kawahara, K; Abe, H
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society null
Effects of corticosteroids in the development of limb muscle weakness in a porcine intensive care unit model.
Aare, S; Radell, P; Eriksson, LI; Akkad, H; Chen, YW; Hoffman, EP; Larsson, L
Physiological Genomics null
Natsumi Shimizu et al.
The Journal of reproduction and development, 60(3), 179-186 (2014-03-04)
In the mammalian testis, the ubiquitin-proteasome system plays important roles in the process that promotes the formation of mature sperm. We recently identified zygote-specific proteasome assembly chaperone (ZPAC), which is specifically expressed in the mouse gonads and zygote. ZPAC mediates