安全性情報
AP186P
Sigma-Aldrich
マウス抗ヤギIgG抗体、HRP結合、動物種吸収処理済み
Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
goat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
このマウス抗ヤギIgG抗体、HRP結合、動物種吸収処理済みは、ヤギIgGの検出において、ELISAおよびWBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AP186P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Youhei Mantani et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 297(8), 1462-1471 (2014-05-03)
Paneth cells (PCs) contribute to the host defense against indigenous bacteria in the small intestine. We found Paneth cell-like cells (PLCs) in the rat ascending colon, but the nature of PLCs is never clarified. Therefore, the present study aimed to
Youhei Mantani et al.
The Journal of veterinary medical science, 74(11), 1429-1438 (2012-07-13)
Localization of Toll-like receptors (TLRs) in the exocrine glands associated with the rat alimentary tract was immunohistochemically studied using anti-TLR antibodies. TLR-2, -4 and -9 were detected in the secretory granules of acinar cells or the luminal substances of the
Youhei Mantani et al.
The Journal of veterinary medical science, 75(7), 939-947 (2013-03-09)
The relationship between the invasion of indigenous bacteria into intestinal crypts and the proliferation of epithelial cells was histoplanimetrically investigated in the rat ascending colon. Indigenous bacteria preferentially adhered to the intestinal superficial epithelial cells in the mesenterium-attached mucosa (MAM)
Natsumi Masuda et al.
The Journal of veterinary medical science, 80(2), 323-332 (2017-12-12)
The host defense system with lysozyme and secretory phospholipase A2 (sPLA2) was immunohistochemically investigated in rat respiratory tract under healthy conditions. In the nasal epithelium, a large number of non-ciliated and non-microvillous cells (NC) and a small number of goblet
Hideto Yuasa et al.
The Journal of veterinary medical science, 78(12), 1797-1804 (2016-09-07)
The expressions of Toll-like receptor (TLR) -2, -4 and -9 were immunohistochemically investigated in the follicle-associated epithelium (FAE), and epithelia of the follicle-associated intestinal villus (FAIV) and ordinary intestinal villus (IV) in rat Peyer's patch regions with no bacterial colonies