安全性情報
AP187P
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ウサギIgG抗体、HRPコンジュゲート、吸収処理済み
0.8 mg/mL, Chemicon®
別名:
Goat Anti-Rabbit IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ウサギIgG (H+L)(ヒト、マウス、ラットの血清蛋白質に対する交差反応性を最小限のさえるための吸収処理済み)
アプリケーション
ほとんどのアプリケーションに対して推奨される希釈倍率:
1:500~1:5,000、組織切片での免疫組織染色用。
1:5,000~1:100,000、発色性基質を用いるELISAとウェスタンブロッティング用。
1:10,000~1:200,000、化学発光基質を用いるウェスタンブロッティング用。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ヤギ抗ウサギIgG抗体、HRPコンジュゲート、吸収処理済みは、ELISAおよびWBで使用するための、ウサギIgGに対する抗体です。&
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
二重標識用吸収処理済み二次抗体
物理的形状
凍結乾燥済み。バッファー = 0.01 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSA入り。
再溶解:
滅菌蒸留水1.5 mLで溶解させます。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP187P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joyce J W Wong et al.
Nature communications, 8(1), 781-781 (2017-10-05)
Nipah virus is an emergent paramyxovirus that causes deadly encephalitis and respiratory infections in humans. Two glycoproteins coordinate the infection of host cells, an attachment protein (G), which binds to cell surface receptors, and a fusion (F) protein, which carries
Alexander A Dolskiy et al.
Non-coding RNA research, 6(1), 1-7 (2021-01-12)
FRAXopathies are caused by the expansion of the CGG repeat in the 5'UTR of the FMR1 gene, which encodes the protein responsible for the synthesis of FMRP. This mutation leads to dramatic changes in FMRP expression at both the mRNA
Wen Juan Tu et al.
Scientific reports, 7, 44825-44825 (2017-03-21)
Memory T cells exhibit transcriptional memory and "remember" their previous pathogenic encounter to increase transcription on re-infection. However, how this transcriptional priming response is regulated is unknown. Here we performed global FAIRE-seq profiling of chromatin accessibility in a human T
Taisuke Murakami et al.
Molecular medicine reports, 13(4), 3115-3120 (2016-03-05)
Alarmins are identified as endogenous mediators that have potent immune-activating abilities. High mobility group nucleosome binding domain 1 (HMGN1), a highly conserved, non-histone chromosomal protein, which binds to the inner side of the nucleosomal DNA, regulates chromatin dynamics and transcription
Jun Gui et al.
Nature cancer, 1(6), 603-619 (2021-06-15)
Primary tumor-derived factors (TDFs) act upon normal cells to generate a pre-metastatic niche, which promotes colonization of target organs by disseminated malignant cells. Here we report that TDFs-induced activation of the p38α kinase in lung fibroblasts plays a critical role