由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
免疫グロブリンG(IgG)はヒト血清中に最も豊富に存在するタンパク質の1つであり,成人の血液中の正常値は8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する生体防御に重要であり、適応免疫応答の一環としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には2つの別々の機能があります。すなわち、応答を誘導した病原体に結合する機能と、抗原を破壊するために他の細胞や分子を動員する機能です。IgGプールの多様性は体細胞組換えによって生じ、特定の時点における1個体中の特異性の数は1011バリアントと推定されます。
アプリケーション
EIAおよびウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000~1:100,000。
免疫組織染色:希釈倍率1:500~1:5,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫組織染色:希釈倍率1:500~1:5,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
このヤギ抗マウスIgG抗体 HRP複合体 動物種吸収処理済みは、マウスIgGを検出し、ELISAおよびWBにおける使用について検証済みです。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
二重標識用吸着二次抗体
二重標識用吸着二次抗体
物理的形状
凍結乾燥済み。緩衝液=0.25 M塩化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有する0.01 Mリン酸ナトリウム溶液(pH 7.6)。
溶解:
500 μLの滅菌蒸留水で溶解します。
溶解:
500 μLの滅菌蒸留水で溶解します。
保管および安定性
凍結乾燥品は2~8℃で最長12ヵ月間保存できます。溶解後、未希釈液として2~8℃で数週間安定です。溶解後の長期保存には、等容量のグリセロールを加え、最終濃度を50%グリセロールとした後、未希釈液として-20℃で最長12ヵ月間保存できます。タンパク質(および緩衝液の塩)濃度はグリセロールを添加すると元の半分に低下することに留意してください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告:
保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
警告:
保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP181P:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 19(1), 34-39 (2019-05-28)
Individuals with cystic fibrosis (CF) experience elevated inflammation in multiple organs, but whether this reflects an inherent feature of CF cells or is a consequence of a pro-inflammatory environment is not clear. Using CRISPR/Cas9-mediated mutagenesis of CFTR, 17 subclonal cell
Efficacy of epidermal growth factor receptor-targeted molecular therapy in anaplastic thyroid cancer cell lines.
British Journal of Cancer null
The Journal of physiology, 591(12), 2971-2986 (2013-04-25)
Ca(2+) sensitization of contraction has typically been investigated by bathing muscles in solutions containing agonists. However, it is unknown whether bath-applied agonists and enteric neurotransmission activate similar Ca(2+) sensitization mechanisms. We investigated protein kinase C (PKC)-potentiated phosphatase inhibitor protein of
eLife, 9 (2020-08-28)
It is being increasingly appreciated that the immunomodulatory functions of PARP1 inhibitors (PARPi) underlie their clinical activities in various BRCA-mutated tumors. PARPi possess both PARP1 inhibition and PARP1 trapping activities. The relative contribution of these two mechanisms toward PARPi-induced innate
Molecular medicine reports, 14(1), 521-528 (2016-05-14)
Overexpression of protein arginine methyltransferases (PRMTs) is associated with various types of cancer. The present study aimed to determine the expression level of PRMT1 in human melanoma and investigate its biological function. The clinical significance of PRMT1 was determined by