由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL (after reconstitution)
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
アフィニティ精製ヤギ抗ウサギ、HRPコンジュゲート
特異性
ウサギIgG、重鎖および軽鎖に特異的です。
アプリケーション
ELISAおよびウェスタンブロッティング:
1:5,000~1:100,000希釈で使用できます。
免疫組織染色:
1:500~1:5,000希釈で使用できます。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
1:5,000~1:100,000希釈で使用できます。
免疫組織染色:
1:500~1:5,000希釈で使用できます。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
ヤギ抗ウサギIgG抗体、ペルオキシダーゼコンジュゲートは、ウサギIgGの検出において、ELISA、IH、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体・コントロール抗体
二次抗体・コントロール抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン検出用二次抗体
全免疫グロブリン検出用二次抗体
物理的形状
15mg/mL BSAを添加した0.01M PBSを含むバッファー(pH 7.1)中でホースラディッシュペルオキシダーゼとコンジュゲートさせた精製ヤギIgG凍結乾燥
溶解:
無菌蒸留水に溶解し、バイアルのラベルに示された容量に合わせてください。
溶解:
無菌蒸留水に溶解し、バイアルのラベルに示された容量に合わせてください。
免疫アフィニティ精製
保管および安定性
凍結乾燥品は出荷日から最長12か月、2~8°Cで保存できます。
溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
警告:保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
警告:保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP132P:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of physiology, 593(12), 2635-2648 (2015-04-25)
Monocarboxylate transporters (MCTs) and lactate dehydrogenase A (LDH-A) play important roles in sustaining the glycolytic phenotype seen in cancer. Endurance training improves aerobic capacity; however, whether endurance training alters the metabolic phenotype of a solid tumour, from the perspective of
Nuclear NF-kappaB p65 phosphorylation at serine 276 by protein kinase A contributes to the malignant phenotype of head and neck cancer.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Nature communications, 4, 2626-2626 (2013-10-24)
Insufficient cell proliferation has been suggested as a potential cause of age-related tissue dysgenesis in mammals. However, genetic manipulation of cell cycle regulators in the germ lines of mice results in changes in animal size but not progeroid phenotypes. Here
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 96(7), 763-772 (2016-04-19)
Imbalances in lipid metabolism affect bone homeostasis, altering bone mass and quality. A link between bone mass and high-density lipoprotein (HDL) has been proposed. Indeed, it has been recently shown that absence of the HDL receptor scavenger receptor class B
PloS one, 3(12), e4029-e4029 (2008-12-25)
MiR-221 and miR-222 are two highly homologous microRNAs whose upregulation has been recently described in several types of human tumors, for some of which their oncogenic role was explained by the discovery of their target p27, a key cell cycle