安全性情報
WBLUF
Millipore
Immobilon Forte Western HRP substrate, 100 mL
Western blotting, dot/slot blotting
別名:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
結合体
peroxidase conjugate
品質水準
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
膜面積
1000 cm2 , membrane coverage
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
ambient
詳細
すぐに使用が可能なプレミックスタイプのHRP化学発光検出試薬
アプリケーション
ウェスタンブロッティング、ドット/スロットブロッティング
For use on immunoblots.
包装
1ボトル1000 cm2入り
品質
本試薬は、ウェスタンブロッティングでさまざまな抗体を使用してタンパク質を検出する際に、最適な検出範囲及び検出感度を得られるよう設計されています。
保管および安定性
室温で保存した場合、出荷日から1年安定。過酸化水素を含有。風通しの良い場所で使用すること。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
WBLUF0100:
WBLUF0500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
プロトコル
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
後続のウェスタンブロッティングのためのサンプル調製(培養組織・細胞の効果的な溶解とタンパク質抽出)プロトコル
関連コンテンツ
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.