物質
polyethersulfone membrane
polyethylene
polypropylene
polystyrene
品質水準
無菌性
sterile
特徴
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
包装
pack of 10 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
76 mm
直径
10 cm
フィルタ直径
73 mm
ろ過面積
40 cm2
Matrix
Express PLUS™
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
inlet hose barb
outlet bottle top (Universal)
輸送温度
ambient
詳細
Millipore Express PLUSメンブレンを備えたStericap PLUS汎用ボトルトップフィルターデバイスは、高速真空ろ過と低タンパク質結合をもたらし、ほとんどの場合に前置フィルターを必要としません。血清含有培地に特有の粘性溶液でも目詰まりすることなく、迅速にろ過できます。この非細胞毒性で非発熱性のデバイスは、ネック部の内径が20~67 mmの真空定格のボトルやその他の容器を満たすために使用できます。これにより、大容量をろ過してから種々の大きさの開口部を有する容器へ入れる必要がある場合に、最大限の汎用性、容量、速度、および通過効率をもたらします。
特長・利点:
- Millipore Express PLUSメンブレンは最大限の流量と低タンパク質結合をもたらします
- 直径が20~67 mmのあらゆる真空定格ボトルに適合し、最大限の汎用性を提供します
- 容積容量が高いため、大規模で低頻度の調製ステップに適します
- 使いやすい流量制御ボタンにより、その都度真空を停止することなくフィルターを別のボトルへ簡単に移動できます
- 細胞毒性および発熱性汚染物質がないため、堅牢な細胞培養および高感度の下流アプリケーションに適します
用途:
水溶液の滅菌、培地の調製、緩衝液の調製
特長・利点:
- Millipore Express PLUSメンブレンは最大限の流量と低タンパク質結合をもたらします
- 直径が20~67 mmのあらゆる真空定格ボトルに適合し、最大限の汎用性を提供します
- 容積容量が高いため、大規模で低頻度の調製ステップに適します
- 使いやすい流量制御ボタンにより、その都度真空を停止することなくフィルターを別のボトルへ簡単に移動できます
- 細胞毒性および発熱性汚染物質がないため、堅牢な細胞培養および高感度の下流アプリケーションに適します
用途:
水溶液の滅菌、培地の調製、緩衝液の調製
アプリケーション
研究専用。
原理
真空
物理的形状
カラーコード: 透明
調製ノート
滅菌方法
ガンマ線照射
ガンマ線照射
その他情報
使用方法
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過
- 用途:滅菌ろ過
- 使用目的:実験用試薬、バッファー、および培地の除菌
- 使用方法:ステリカップ® PLUSユーザーガイドの「使用方法」セクションを参照してください。
- 保管について:乾燥した場所で保管してください。
- 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERICAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
資料
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.