Merck
SPGPM20RJ
Millipore
Steripak-GP圧力フィルターユニット
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 4-stack, pack of 3 ea
別名:
Steripak-GP Pressure Filter Unit, pressure filtration unit, pressure sterile filter unit, pressure sterile filtering unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steripak
特徴
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
包装
pack of 3 ea
パラメーター
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
H
76 mm
直径
9.9 cm
フィルタ直径
160 mm
ろ過面積
200 cm2
Matrix
Express PLUS
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
輸送温度
ambient
詳細
Steripak-GPフィルターユニットは、血清を含むまたは含まない組織培養培地の大規模圧力駆動ろ過向けに設計されています。単回使用品であり、高圧蒸気滅菌できません。フィルターユニットはサイズが2種類あり、小型ユニットは10 Lまで、大型ユニットは20 Lまでろ過できます。いずれのサイズも、低タンパク質結合で高流量の0.22 µm Millipore Expressメンブレンを使用しています。各ユニットは、ボトルトップ使用向けの一体型充填ベルと、メンブレンのエアロックを防止するために手動で操作する上流の通気孔を備えます。これらは滅菌して供給されるため、ポンプまたは圧力容器(付属しません)にすぐに接続できます。
Steripak-GPフィルターユニットは、血清を含むまたは含まない組織培養培地の大規模圧力駆動ろ過向けに設計されています。各フィルターは単回使用品であり、高圧蒸気滅菌できません。フィルターユニットはサイズが2種類あり、小型ユニットは10 Lまで、大型ユニットは20 Lまでろ過できます。
特長・利点:
- Millipore Express PLUSメンブレンにより最高流量と低タンパク質結合を実現
- 高流量に対応する大規模圧力駆動ろ過デバイスが、時間のかかる大容量ろ過を促進
- 10 Lおよび20 L容量サイズにより、最大規模の実験のろ過オプションに対応
- 手動操作の上部通気口がエアロックによるフロー停止を回避
- 充填ベルがレセプタクルボトルの開口部周辺の清潔な充填環境を実現
用途:
水溶液の滅菌、培地調製、緩衝液調製
アプリケーション
研究 専用
孔径0.22 µm、ポリエーテルスルホンメンブレン、ガンマ線照射による4重積み上げ滅菌
原理
圧力
物理的形状
カラーコード:透明な吸入口/青色の排出口
調製ノート
滅菌方法
ガンマ線照射
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:除菌
  • 使用目的:水溶液の滅菌、培地調製、緩衝液調製
  • 使用方法:Steripakユーザーガイドの「使用方法」セクションを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany