Merck
SPGPM10RJ
Millipore
Millipore® Sterivex圧力フィルター
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 2-stack, pack of 3 ea
別名:
Steripak-GP 0.22 μm、ポリエーテルスルホン、2スタック、ガンマ線照射による滅菌
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steripak
特徴
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
包装
pack of 3 ea
パラメーター
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
H
76 mm
直径
9.9 cm
フィルタ直径
80 mm
ろ過面積
100 cm2
マトリックス
Express PLUS
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
輸送温度
ambient
詳細
Steripak-GPフィルターユニットは、血清の有無にかかわらず組織培地を大規模に圧力によりろ過できるように設計されています。使い捨てであり、オートクレーブ滅菌はできません。フィルターユニットには2つのサイズがあり、小さいユニットは最大10 L、大きいユニットは最大20 Lをろ過できます。どちらのサイズも、タンパク質結合が低く流速の速い0.22 µm Millipore Expressメンブレンを使用しています。各ユニットには、ボトルトップで使用するための充填ベルと、メンブレンエアロックを防ぐための手動操作の上流エアベントが内蔵されています。滅菌状態で提供され、ポンプや圧力容器(別売り)にすぐに接続できます。
Steripak-GPフィルターユニットは、血清の有無にかかわらず組織培地を大規模に、圧力によりろ過できるように設計されています。各フィルターは使い捨てであり、オートクレーブ滅菌はできません。フィルターユニットには2つのサイズがあり、小さいユニットは最大10 L、大きいユニットは最大20 Lをろ過できます。
特長・利点:
- 最高の流速および低タンパク質結合を実現するMillipore Express PLUSメンブレン
- 高流速を可能にする、圧力による大規模なろ過装置で、時間のかかる大容量のろ過を高速化
- 最大の実験室規模のろ過に対応できる10 Lおよび20 Lの容量サイズ
- エアロックによる流れの停止を防ぐ手動のトップエアベント
- レセプタクルボトル開口部周辺の充填環境をよりクリーンにする充填ベル
用途:
水溶液の滅菌、培地調製、バッファー調製
アプリケーション
研究専用。
原理
圧力
物理的形状
カラーコード:透明な吸入口/青色の排出口
調製ノート
滅菌方法
ガンマ線照射
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:除菌
  • 使用目的:水溶液の滅菌、培地調製、バッファー調製
  • 使用方法:Steripakユーザーガイドの「使用方法」セクションを参照してください
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany