物質
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
3.3 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
~390 mL/min water flow rate at 15 psig
テクニック
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
直径
50 mm
ろ過面積
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
容量
4000-8000 mL
Matrix
Express PLUS™
ポアサイズ
0.22 μm
入力
aqueous solution(s)
tissue culture medium
フィッティング
inlet/outlet hose barb (1/4-1/2 in., with Female Luer slip interior)
輸送温度
ambient
詳細
アプリケーション
調製ノート
- 蠕動ポンプとともに使用する場合は、毎分60回転(rpm)の一定速度が可能なポンプドライブとポンプヘッドをお勧めします。これにより、平均流量が100 mL/分となります。
- 推奨チューブ;4~9.5 mm I.D.のシリコンゴムまたはラテックスチューブ
その他情報
- 蠕動ポンプとともに使用する場合は、毎分60回転(rpm)の一定速度が可能なポンプドライブとポンプヘッドをお勧めします。これにより、平均流量が100 mL/分となります。
- 推奨チューブ;4~9.5 mm I.D.のシリコンゴムまたはラテックスチューブ
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13