Merck
SLMP025SS
Millipore
Millex®-MP フィルターユニット(無菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
別名:
ポリエーテルスルホンシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
PVC housing
polyethersulfone membrane
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex®
特徴
CE compliant
holdup volume< 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
≥175 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
容量
100 mL
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Millex®-MP フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の滅菌および/または清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
  • 臨床上の 利点:微生物、粒子、 沈殿物、および非溶解粉末(膜の定格より大きいもの)を 臨床用の溶液から除去します。
  • 院内の薬剤部: 混合液調製中の少量のタンパク質 医薬品、診断用イメージング剤、化学療法剤、水 溶液または水の無菌ろ過および/または清澄化。
  • 直接的な患者ケア: 硬膜外麻酔薬などの液体 麻酔剤、および眼科、耳鼻咽喉科などの およびその他の外科的処置の滅菌および/または微粒子除去。
特徴および利点
  • 単回使用のみ、非発熱性かつ無毒性
  • ポリエーテルスルホン(PES)製メンブレンフィルターをポリ塩化ビニル(PVC)製ハウジングに密閉
  • ほとんどの水溶液に適合
  • CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany