物質
PVC housing
PVDF membrane
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex™
特徴
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex™
パラメーター
≥600 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
容量
100 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
5.0 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Millex™-SV フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
- サンプルのロスを最小に抑える必要のある水性、タンパク性の溶液のろ過
- モノクローナル抗体、抽出細胞または組織ベースの溶液、ホルモン、および薬剤などのタンパク質溶液からの粒子または凝集体の除去
特徴および利点
- 単回使用のみ、非発熱性かつ無毒性
- 5.0 μm 孔径の Durapore® メンブレンフィルターはポリ塩化ビニル(PVC)製ハウジングに密閉
- ほとんどの水溶液に適合します
- CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
Lihua Ye et al.
eLife, 8 (2019-12-04)
Enteroendocrine cells (EECs) are specialized sensory cells in the intestinal epithelium that sense and transduce nutrient information. Consumption of dietary fat contributes to metabolic disorders, but EEC adaptations to high fat feeding were unknown. Here, we established a new experimental