物質
PVC housing
PVDF membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
5.0 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
デュラポア(PVDF)メンブレンを備えた非滅菌Millex®シリンジフィルターの概要
•低タンパク質結合のため、サンプルとの相互作用が最小化され回収が最大化されます
•水溶液および弱有機溶液に適合します
•皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、0.22 μmと0.45 μmの孔径と3種類の直径を用意しています
•ポリプロピレンまたは高密度ポリエチレン(HDPE)のハウジング材料が、低レベルの抽出可能物質と幅広い化学的適合性をもたらします
次の複数のパックサイズがあります:
NSで終わるSKU(-------NS):50個入りパック
NLで終わるSKU(-------NL):100個入りパック
TLで終わるカタログ番号(-------TL):100個入りパック。これらのシリンジフィルターは排出管を備えます
NBで終わるカタログ番号(-------NB):250個入りパック
NKで終わるカタログ番号(-------NK):1000個入りパック
用途:
UHPLC、HPLC、LC-MS、および質量分析の前のサンプルろ過、溶媒ろ過、生物サンプルとタンパク溶液のろ過
•低タンパク質結合のため、サンプルとの相互作用が最小化され回収が最大化されます
•水溶液および弱有機溶液に適合します
•皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、0.22 μmと0.45 μmの孔径と3種類の直径を用意しています
•ポリプロピレンまたは高密度ポリエチレン(HDPE)のハウジング材料が、低レベルの抽出可能物質と幅広い化学的適合性をもたらします
次の複数のパックサイズがあります:
NSで終わるSKU(-------NS):50個入りパック
NLで終わるSKU(-------NL):100個入りパック
TLで終わるカタログ番号(-------TL):100個入りパック。これらのシリンジフィルターは排出管を備えます
NBで終わるカタログ番号(-------NB):250個入りパック
NKで終わるカタログ番号(-------NK):1000個入りパック
用途:
UHPLC、HPLC、LC-MS、および質量分析の前のサンプルろ過、溶媒ろ過、生物サンプルとタンパク溶液のろ過
フィルターコード:SV
包装
非滅菌
規格
実験室での一般的用途に限ります。
物理的形状
カラーコード:透明な吸入口/透明な排出口
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acta neuropathologica communications, 7(1), 214-214 (2019-12-22)
Degeneration of synapses in Alzheimer's disease (AD) strongly correlates with cognitive decline, and synaptic pathology contributes to disease pathophysiology. We recently observed that the strongest genetic risk factor for sporadic AD, apolipoprotein E epsilon 4 (APOE4), is associated with exacerbated