主要文書
SLAP05010
Millipore
Millex®グラスファイバーシリンジフィルター
pore size 2.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hosebarb, sterilization compatible with autoclavable
別名:
2.0 μmグラスファイバーシリンジフィルター, Millex AP50, Millex-APシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
glass fiber membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
bidirectional
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
≥650 L/min air flow rate at 10 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
直径
50 mm
ろ過面積
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
容量
4000 mL
ポアサイズ
2.0 μm
入力
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
tissue culture medium
フィッティング
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:AP20、アクリル系接着剤入りホウケイ酸ガラスマイクロファイバー。
アプリケーション
血清および組織培養培地の前ろ過
法的情報
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany