Merck
SJHVM4710
Millipore
Millicup-HV、0.45 µm、PVDF、非滅菌
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PVDF Durapore membrane.
別名:
0.45 µm ミリカップ-HV, PVDF ミリカップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millicup
パラメーター
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L sample volume
50 °C max. temp.
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
120 mm
直径
8.4 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
11.5 cm2
漏斗容量
300 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
フィッティング
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Millicupフィルターユニットは、HPLCや他の分析法に使用される溶媒と緩衝液(最大3L)の迅速かつ効果的なろ過を提供します。
特徴および利点:
•調製とクリーンアップが不要なため時間の節約が可能
•低タンパク質結合親水性Durapore PVDF、疎水性Fluoropore PTFE、および親水性LCR PTFEメンブレンを用意
•ウルトラクリーンなデザインと安全な作業
用途:
移動相の調製、緩衝液ろ過
アプリケーション
直接的な患者治療:なし
原理
真空
物理的形状
カラーコード:ナチュラル
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany