Merck
EZSTREAM1
Millipore
EZ-Stream®真空ポンプ
suitable for bioburden testing, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
別名:
EZ-Stream®ポンプ、EZ-Stream®真空ろ過ポンプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
認証
according to ISO 8199
メーカー/製品名
EZ-Stream®
H
22.2 cm (8.7 in.)
L
16.8 cm (6.6 in.)
W
19.6 cm (7.7 in.)
重量
1.9 kg
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
EZ-Stream®真空ろ過ポンプは、 微生物分析用に特別に設計されています。コンパクトなデザインのため、作業台での使用にもラミナーエアフローフード内での使用にも最適なポンプであり、その狭い設置面積により実験室のスペースが節約されます。EZ-Stream®ポンプでは、メンテナンス不要のダイアフラムと専用のチェックバルブにより真空が供給されて、液体をポンプに通すことができます。従来の空気ポンプや施設内バキュームにつきものの廃棄容器は不要です。これにより、実験室の作業エリアのスペースを解放でき、また大きな廃棄容器を何度も空にする必要がなくなります。このポンプは、革新的な設計により高性能の流量を達成しています。
アプリケーション
EZ-STREAM®真空ろ過ポンプは、微生物分析に使用されます。液体と気体の両方の処理に最適で、多くのライフサイエンスラボのアプリケーションにも適しています。
特徴および利点
  • 廃水処理を不要にする直接転送
  • 高性能の流量
  • 低ノイズ設計
  • コンパクト
  • メンテナンスを不要にするテクノロジー
  • 微生物分析のISO規格に準拠
構成
ポンプ
多言語ユーザーガイド
電源
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
果汁製品の新しい微生物学的基準:果汁と果汁関連製品、およびこれらの食用成分に含まれるAlicyclobacillus属の定性および定量検査のためのIFU法No.12:2019に準拠したBATブロスとBAT寒天培地
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.