Merck
EZFITL0W01
Millipore
EZ-Fit®マニホールド、1連、Microfil® VまたはMicrofil® Sろ過ユニット向け
General microbiological analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
メーカー/製品名
EZ-Fit®
入力
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
輸送温度
ambient
詳細
EZ-Fitマニホールドを新しいMicrofilヘッドとともに使用することにより、滅菌済みのすぐに使えるファネルとメンブレンが使用できます。
アプリケーション
一般的な微生物分析
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany