Merck
EZFITBASE3
Millipore
EZ-Fit®マニホールドベース
3-place manifold base for filtration application, stainless steel
別名:
EZ-Fit®マニホールド, EZ-Fit® manifold base for EZ-Stream® vacuum pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
316L stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-Fit®真空マニホールドは、サンプルろ過をサポートする最新のシステムです。Milliporeのガラス製、プラスチック製またはステンレススチール製フィルターホルダーは、標準的なNo.8の穴あき栓によってホルダーの出口に取り付けられます。各種ヘッドは、使い捨ての消耗品に加えて、再使用可能なファネルにも適合します。マニホールドにより、ワークフローを最適化してコンタミネーションリスクを制御できるため、コンタミネーション試験時の偽陽性結果が回避されます。2方バルブは、バルブの開閉時にろ過ヘッドに誤って触れることのない設計になっています。真空システムからの液体の逆流は、チェックバルブによって回避されます。高さが低いデザインのため、ラミナーフローフード内で使用する際の人間工学性が向上します。
アプリケーション
EZ-FIT®真空マニホールドは、一般的な微生物分析、バイオバーデン試験(医薬品、食品、および飲料)および水のモニタリング向けに試験サンプルをろ過するための、真空ポンプの付属品として使用されます。3つの試験サンプルのろ過をサポートします。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
果汁製品の新しい微生物学的基準:果汁と果汁関連製品、およびこれらの食用成分に含まれるAlicyclobacillus属の定性および定量検査のためのIFU法No.12:2019に準拠したBATブロスとBAT寒天培地
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.