Merck
EZFITFRIT3
Millipore
EZ-Fit®マニホールド取り外し可能多孔性フィルターサポート
stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 3 units
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
EZ-Fit®マニホールド多孔性フィルターサポートは、Microfil®ろ過ヘッドのスペア付属品です。その端付近のどこを押しても取り外せます。Microfil®ろ過ヘッドは、使いやすさを改善し、メンテナンスを減らし、汚染のリスクを制限するように設計されています。
アプリケーション
EZ-Fit®マニホールド多孔性フィルターサポートは、一般的な微生物分析、バイオバーデン試験、および水モニタリング用の試験サンプルのろ過中に使用されるMicrofil®ろ過ヘッドのスペア付属品です。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany