物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
メーカー/製品名
Microfil® with S-Pak®
パラメーター
250 mL sample volume
テクニック
sterile filtration: suitable
フィルタ直径
47 mm
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
WGK
WGK 2
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.