物質
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
メーカー/製品名
Sterifil®
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
14.5 cm
直径
8.5 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
15.2 cm2
プレフィルター直径
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
フィッティング
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Sterifil Aseptic System
輸送温度
ambient
詳細
Sterifil®無菌システムは、一般的なろ過用途および微粒子または生物学的汚染分析のためのサンプルろ過ツールとして設計されました。閉鎖型装置であるため、サンプルやろ液を環境汚染から保護します。標準的な1 Lフィルターフラスコまたはマルチプレースマニホールドで使用するために、Sterifilホルダーとファネルを個別にご用意(レシーバーフラスコとカバーは付属していません)。
Sterifil製品は、メンブレンフィルターの選択に応じて、バイオバーデンのモニタリングやサンプル中の微生物の計数など、さまざまな用途に使用できます。
特長・利点:
•閉鎖型装置であるため環境汚染からろ液を保護
•デバイスは、無菌用途のためメンブレンを装着したままオートクレーブ可能で、廃棄が少ない
•オプションのハンドポンプにより、現場でのろ過が可能
用途:
一般的なろ過、現場ベースのろ過(オプションのハンドポンプにより)、バイオバーデンのモニタリング、微生物の計数、メンブレンの保持を必要とするろ過プロセス
Sterifil製品は、メンブレンフィルターの選択に応じて、バイオバーデンのモニタリングやサンプル中の微生物の計数など、さまざまな用途に使用できます。
特長・利点:
•閉鎖型装置であるため環境汚染からろ液を保護
•デバイスは、無菌用途のためメンブレンを装着したままオートクレーブ可能で、廃棄が少ない
•オプションのハンドポンプにより、現場でのろ過が可能
用途:
一般的なろ過、現場ベースのろ過(オプションのハンドポンプにより)、バイオバーデンのモニタリング、微生物の計数、メンブレンの保持を必要とするろ過プロセス
法的情報
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany