Merck
XX4004740
Millipore
ステンレス鋼製加圧フィルターホルダー、47 mm、340 mL
Stainless Steel Pressure Filter Holder, 47mm, 340mL
別名:
Stainless Steel Filter Holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
fluoroelastomer A seal
silicone stopper
stainless steel adapter (for tubing)
stainless steel barrels
stainless steel base
stainless steel cap (for top)
stainless steel support screen(s) (for filter)
品質水準
パラメーター
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
pressure filtration: suitable
H
53.3 cm
直径
7 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
11.3 cm2
プレフィルター直径
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
フィッティング
9.5 mm (3/8 in.) inlet hose connector
9.5 mm (3/8 in.) inlet/outlet hose connector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Stainless Steel Pressure Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
これらのフィルターホルダーは、バッチ量の液体の超洗浄や滅菌に理想的です。円筒バレルには100 mL(または340 mL)の液体が保持され、外部から加えたガス圧により、ホルダーベースに支持された適切なフィルターを介してろ過されます。
特長・利点:
•フィルターホルダーにはバッチろ過用の液体100 mL(または340 mL)を入れるためのリザーバが付いています
•滅菌ろ過用メンブレンを設置したままでオートクレーブ可能
用途:
バッチろ過
文書ライブラリにアクセスする
Minsoo Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(23) (2019-11-27)
Superabsorbent polymer (SAP) is attracting attention as a water-entraining admixture that reduces shrinkage or heals cracks in concrete. Cross-linked sodium polyacrylate SAPs, which are the most widely produced SAPs in the global market, are applicable as concrete admixtures. However, there