主要文書
XX40047RK
Millipore
交換部品キット、47 mm ホルダー
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE O-ring
PTFE gasket
品質水準
適合性
for use with Stainless Steel Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
これらのフィルターホルダーは、バッチ容量の液体のウルトラ洗浄や滅菌に理想的です。円筒形のバレルは100 mL(または340 mL)の液体を入れることができ、この液体を、外部から加えるガス圧によって、ホルダーベースに支持された適切なフィルターでろ過します。
特長&利点:
•フィルターホルダーは、バッチろ過用の100 mL(または340 mL)の液体を入れられるリザーバー付き。
•滅菌ろ過のためにメンブレンを設置した状態でオートクレーブ可能
用途:
バッチろ過
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
構成
内容:トップキャップ O リング(5個)、ロッキングリングガスケット(5個)、フィルター封着 O リング(5個)、スクリーンガスケット(5個)
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13