Merck
SLAP02550
Millipore
Millexグラスファイバーシリンジフィルター
pore size 2.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
2.0 μmグラスファイバーシリンジフィルター, Millex-APシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PVC housing
glass fiber membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
H
25 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
2.0 μm
入力
sample type organic solution(s)
tissue culture medium
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
MCEメンブレンを用いたNon-Sterile Millexシリンジフィルターの概要:
•用途のニーズに適した0.22 µm、0.45 µmおよび0.80 µmの孔径が利用可能な、親水性混合セルロースエステル(MCE)メンブレン
• ハウジングは低抽出性のポリ塩化ビニリデン(PVC)製。
カタログ番号およびパックサイズ
SLAA025NB: 0.80 µm 混合セルロースエステル、25 mm、250枚入り
SLAA025NK: 0.80 µm 混合セルロースエステル、25 mm、1000枚入り
SLGS02510: 0.22 µm 混合セルロースエステル、25 mm、1000枚入り
SLGS025NB: 0.22 µm 混合セルロースエステル、25 mm、250枚入り
SLHA02510: 0.45 µm 混合セルロースエステル、25 mm、1000枚入り
SLHA025NB: 0.45 µm 混合セルロースエステル、25 mm、250枚入り
SLAP02550: グラスファイバー、25 mm、50枚入り
用途:
水溶液の清澄化、一般的な実験室でのろ過
フィルターコード:AP20
包装
非滅菌
規格
実験室での一般的用途に限ります。
物理的形状
カラーコード:自然流入/自然流出
調製ノート
滅菌方法
オートクレーブ可能
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために行われますこのページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.