SLGV013SL
Millex®-GV フィルターユニット(無菌)
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
別名:
Millex-GV 0.22µm Filter Unit, Millex-GV 13MM Filter Unit, Millex-GV Filter Unit, Millex® (13 mm) Filterwith Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
物質
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex®
特徴
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
13 mm
ろ過面積
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
容量
10 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Millex®-GV フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の滅菌および/または清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
- 容量 0.5~10 mL の水溶液(カラム溶出液、組織培養添加物、HPLC サンプル、タンパク質医薬品など)の滅菌または清澄化
- 直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の滅菌および/または清澄化に、シリンジフィルターとしての使用に適しています
- 臨床上の利点には、臨床用の溶液から、膜の定格孔径より大きい微生物、粒子、沈殿物、および非溶解粉末を除去することなどがあります
特徴および利点
- 単回使用、非発熱性かつ無毒性
- 低タンパク質結合 Durapore® ポリフッ化ビニリデン(PVDF)製メンブレン
- 溶媒耐性
- CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany