Merck
SLHV013SL
Millipore
Millex®-HV フィルターユニット(無菌)
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
別名:
Millex-HV 0.45µm Filter Unit, Millex-HV 13MM Filter Unit, Millex® (13 mm) Filter with Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
ポアサイズ:
0.45 μm pore size
直径:
13 mm
ろ過面積:
0.65 cm2
housing diam.:
14.7 mm
inlet to outlet H:
21.1 mm
容量:
10 mL
無菌性:
sterile; ethylene oxide treated
物質:
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
物質
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex®
特徴
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
≥12 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
13 mm
ろ過面積
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
容量
10 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Millex®-HV フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
  • 容量 0.5~10 mL の水溶液(カラム溶出液、組織培養添加物、HPLC サンプル、タンパク質医薬品など)の清澄化
  • 直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途における少量の溶液を清澄化するためのシリンジフィルターとしての使用に適しています
  • 臨床上の利点には、臨床用の溶液から、膜の定格孔径より大きい微生物、粒子、沈殿物、および非溶解粉末を低減することなどがあります。
特徴および利点
  • 単回使用、非発熱性かつ無毒性
  • 低タンパク質結合 Durapore® ポリフッ化ビニリデン(PVDF)製メンブレン
  • 溶媒耐性
  • CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Henrietta W Bennett et al.
Molecular biology of the cell, 31(7), 619-639 (2020-01-03)
Primary cilia in many cell types contain a periaxonemal subcompartment called the inversin compartment. Four proteins have been found to assemble within the inversin compartment: INVS, ANKS6, NEK8, and NPHP3. The function of the inversin compartment is unknown, but it