Merck
SLGVX13
Millipore
Millex® PVDF syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.22 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-GV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
テクニック
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
yellow
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm
入力
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡立ち点
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Durapore (PVDF) Membrane
•Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
•Compatible with aqueous and mild organic solutions
•Available in 0.22 μm and 0.45 μm pore sizes and three diameters to suit your application needs
•Housing materials are either polypropylene or high density polyethylene (HDPE), offering low levels of extractables and broad chemical compatibility
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Filtration of Biological Samples and Protein Solutions
規格
For general laboratory use only
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
ニトロソアミン類不純物試験、世界の規制、サンプル調製・分析用のフィルター選択における重要な考慮事項の概要。
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために行われますこのページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。
すべて表示