Merck
SLGSV255F
Millipore
Vented Millex®-GS フィルターユニット(無菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
別名:
セルロース混合エステルシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex®
特徴
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
≥30 mL/min flow rate at 10 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
容量
100 mL
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
通気型 Millex®-GS フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の滅菌および/または清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
典型的な用途には抗体や救急治療液(脂質や添加物を含まない非経口完全栄養:TPN)の滅菌ろ過などがあります。
特徴および利点
  • 単回使用、非発熱性かつ無毒性
  • 0.22 µm より大きい微生物、粒子、沈殿物、および非溶解粉末を除去します
  • 0.22 µm の親水性メンブレンフィルターは、PVC 製ハウジングに密閉
  • 0.03 µm の疎水性フィルターをドーム内に設置しており、通気を確保し、エアロックを防止します
  • CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SLGSV255F:
SLGSV255F-NS:
試験成績書(COA)