物質
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex®
特徴
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
≥450 mL/min flow rate at 30 psi
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
容量
100 mL
ポアサイズ
0.8 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet (vented)
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
通気型 Millex®-AA フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
アプリケーション
水、バッファー、再構成された抗生物質、アンプル内の薬剤、細菌毒素、防腐剤とアレルゲン製剤、またタンパク質結合が問題にならないその他の水溶液の清澄化、および換気を要する用途。
特徴および利点
- 0.8 μm を超える粒子、沈殿物、および非溶解粉末を除去します
- 臨床上の利点には、臨床用の溶液から、膜の定格孔径より大きい微生物、粒子、沈殿物、および非溶解粉末を除去することなどがあります。
- 単回使用、非発熱性で無毒性
- ポリ塩化ビニル(PVC)製ハウジングに密閉された0.8 m μの親水性メンブレンフィルターで構成されています
- 0.2 μm の疎水性フィルターをドーム内に設置しているため、上流の空気を自動的に排気することで、エアロックを防止します
- CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3