Merck
SLLG013SL
Millipore
Millex®親水性PTFEシリンジフィルター
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, sterile
別名:
0.2 μm PTFEシリンジフィルター, Millex-LGシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
ポアサイズ:
0.2 μm
H:
21 mm
直径:
13 mm
ろ過面積:
0.65 cm2
容量:
10 mL
無菌性:
ethylene oxide treated
sterile
物質:
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 50 μL
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
75 psi max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
H
21 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.65 cm2
容量
10 mL
Matrix
Biopore
ポアサイズ
0.2 μm
入力
aqueous solution(s)
organic solvent(s)
tissue culture medium
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
詳細
滅菌済み13 mm Millex®-LGユニットはシリンジ操作フィルターユニットで、容量10 mLの溶媒または水性溶液(カラム溶出液、組織培養添加剤、HPLCサンプルなど)の滅菌に使用されます。この耐溶媒性、シングルユースのMillex-LGユニットには、0.2 μmの親水性PTFEメンブレンが組み入れられています。Millex-LGフィルターユニットは、溶液の滅菌および超清浄化のためのシリンジフィルターとして使用することを目的としています。
アプリケーション
Millex®-LG、0.20 μmを以下の用途で使用しました:
  • in vitro試験用の無水ジメチルスルフォキシド(DMSO)中の化合物調製において
  • 無菌の3,3′-ジオクタデシルオキサカルボシアニン過塩素酸塩(DiO)エタノール溶液を調製するための耐有機溶媒フィルターとして
  • 小単層リポソーム(SUV)の調製において脂質凝集体を除去するため
法的情報
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Noriko Kashima et al.
Biogerontology, 13(3), 337-344 (2012-04-10)
Methods for quantitative oral administration of various substances to Caenorhabditis elegans are needed. Previously, we succeeded in oral administration of hydrophilic substances using liposomes. However, an adequate system for delivery of hydrophobic chemicals was not available. In this study, we
Aaron M Joffe et al.
Nature protocols, 15(7), 2230-2246 (2020-06-21)
Macrophage phagocytosis can be triggered by diverse receptor-ligand interactions to clear pathogens and dead cells from a host. Many ways of assaying phagocytosis exist that utilize a variety of phagocytic targets with different combinations of receptor-ligand interactions, making comparisons difficult.
Danchen Wu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 1447-1464 (2020-01-10)
Mitochondrial fission is important in physiological processes, including coordination of mitochondrial and nuclear division during mitosis, and pathologic processes, such as the production of reactive oxygen species (ROS) during cardiac ischemia-reperfusion injury (IR). Mitochondrial fission is mainly mediated by dynamin-related