Merck
SLLGM25
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.20 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
別名:
0.2 μm PTFE syringe filter, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
H
21 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
0.20 μm
入力
particle-laden solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: HPF/LCR
Overview of Non-Sterile Millex® HPF Syringe Filters
• HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 µm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 µm membrane filter for fine filtration
• Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
• For manual or automated use
• Low-extractable polyethylene housing
Available in 3 Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
SKU ending with NZ (-------NZ): 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each.
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
アプリケーション
高微粒子レベルでの水溶液及び有機溶液の清澄化
包装
バルク, 非滅菌
規格
For general laboratory use only
物理的形状
Color Code: ナチュラル 入口/ナチュラル 出口
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
幅広い化学適合性を誇るMillex®親水性PTFEシリンジフィルターは、HPLC認定されており、溶出物が少ないことが保証されています。これらのフィルターは堅牢かつ機能的な構造により、メンブレンの破損やサンプルの汚染のリスクなしに、さまざまなサンプルに使用できます。
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
すべて表示
プロトコル
Photometric determination of phosphate ions in water with ammonium molybdate using Spectroquant® test kits and a UV/VIS spectrophotometer.