Merck
SLFGL25BS
Millipore
Millex®疎水性PTFEシリンジフィルター
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, male Luer-Lok® outlet
別名:
0.2 μm PTFEシリンジフィルター, Fluoropore® PTFEシリンジフィルター, Millex-FGシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
ポアサイズ:
0.2 μm
直径:
25 mm
ろ過面積:
4 cm2
housing diam.:
29 mm
inlet to outlet H:
23 mm
容量:
100 mL
無菌性:
ethylene oxide treated
sterile
物質:
PTFE membrane
blue PVC housing
物質
PTFE membrane
blue PVC housing
品質水準
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
≥1.0 L/min air flow rate at 1 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
テクニック
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
容量
100 mL
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
0.2 μm
入力
gas
mild organic solvent(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
アプリケーション
industrial qc (air/gas/organic solvent filtration and venting)
輸送温度
ambient
詳細
孔径0.2 µmの疎水性PTFEメンブレンを備えた直径25 mmの滅菌シリンジフィルター、ルアー型出口対応、エチレンオキサイド滅菌済み。1パックあたり50枚入り。
特徴および利点
  • シングルユース専用
  • 無毒性・無発熱性
  • 双方向対応
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany