Merck
SC50FL025
Millipore
Steriflip 漏斗アタッチメント、非滅菌
50 mL process volume, for sterile centrifuge tube top filter unit
別名:
tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Steriflip®
包装
pack of 25 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
漏斗容量
50 mL
フィッティング
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
inlet funnel
輸送温度
ambient
アプリケーション
研究専用。
原理
真空
物理的形状
カラーコード:ナチュラル
法的情報
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13