詳細
The most versatile tube holder on the market. Set-up takes just seconds and gives you the choice of creating a 15 mL or a 50 mL tube holder.
- Open uprights allow viewing of the entire contents of the tube
- Tube can be easily lifted from the holder, or pinch the uprights and carry the holder with the tube
- Autoclavable polypropylene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)