Merck
チューブラック
4色のチューブラック:パープル、ブルー、グリーン、イエロー
チューブラックは、同時に複数の試験管/チューブを定位置で垂直に立てられる、ラボに不可欠な器具です。これは、さまざまな溶液を一度に操作/採取する場合に特に有用です。チューブラックによって、試験管/チューブの整理だけでなく、安全な保管、便利な持ち運びや洗浄も確実にできるようになります。試験管/チューブおよびマイクロチューブ用のラックは、普通の金属、エポキシコーティング金属、木材、さまざまなプラスチックなど、多様な素材で作製されており、特定のチューブ直径に対応できるようにさまざまなサイズの孔があいています。
詳しくはこちら
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
BRAND®試験管ラック
BRAND®試験管ラックは、ポリプロピレン製またはPTFE製でオートクレーブ可能であり、3つの部品をかみ合わせれば容易に組み立てられるように設計されています。丈夫な構造で、積み重ね可能です。ウォーターバスに浮かべることはできません。さまざまな直径の試験管を最大84本保持することが可能です。4色でご用意しています。
Heathrow Scientific®試験管ラック
Heathrow Scientific®試験管ラックはポリオキシメチレン製(ガラス繊維補強)の丈夫なラックで、酸、溶媒、塩基、熱に高い耐性があります。継ぎ目のない1個の構成品として成形されており、組み立てや取り外しを要する部品はありません。試験管を並べるために座標式に成形されており、ウォーターバスで使用中の安定性が保証され、ラベル位置は平らで、容易に識別が可能です。ハーフラックサイズとフルラックサイズがあり、さまざまな直径の試験管72本を保持できます。4色でご用意しています。
Heathrow Scientific社のカラフルな回転式4ウェイラックとキューブラックは、オートクレーブ可能なポリプロピレン製です。各側面に直径の異なるチューブを保持できるため、1.5~50 mLのチューブを保持できます。どの面同士でもスライドさせて連結できるため、必要に応じて複数連結したラックでさまざまなチューブを操作することができます。
Heathrow Scientific社の50 mLチューブ用ポップアップラックは、折りたたんでコンパクトに収納可能であり、「ポンと飛び出す」仕組みで簡単に組み立ててすぐに使用できます。簡単に開閉できる仕組みが特長です。
Scienceware POXYGRID試験管ラック
Scienceware POXYGRID試験管ラックはエポキシ(コーティングスチール)製です。溶接スチールワイヤーを熱硬化性エポキシ樹脂でコーティングしたもので、さびや腐食から保護されています。このコーティングはほとんどの有機溶媒、弱酸、アルカリによる影響を受けず、耐摩耗性およびスチール基材への接着性に優れています。このラックの温度範囲は-370~250°F(-233~121℃)です。耐久性に優れた設計であるため、さまざまなラボ用途に適しています。この試験管ラックは最大150本の試験管を保持できるため、多数のサンプルを効率的に整理して保存するのに理想的です。
Mega Rack試験管ラック
Mega Rackは、サンプルチューブおよび採血管専用に設計された大容量の保管ラックです。ポリプロピレン製であるため、広範なサンプルの保管を必要とする処理量の多いラボに理想的な選択肢です。また、Mega Rack™はオートクレーブ可能であるため、ラボでの滅菌や再利用が容易です。耐久性があり軽量な素材で作製されているため、持ち運びや取扱いが簡単です。Mega Rack™は、大容量設計と丈夫な構造により、多数の試験管を効率的に整理して保管するための実用的なソリューションとなっています。
各ラックには英数字の識別機能が備わっており、試験管の迅速かつ効率的な位置決めと回収が容易に行えます。さらに、Mega Rack™試験管ラックでは、異なる検査グループを1つのラックにまとめることができるため、多数のチューブラックを使用する必要がなくなり、整理が進みます。 
微量遠心チューブラック
微量遠心チューブラックは、小さなバイアルや微量遠心チューブ専用に設計されています。また、煮沸の際にチューブトップが開くのを防ぎ、サンプルの減りや汚染を効果的に回避するのに役立ちます。
Heathrow Scientific® PCR・クライオチューブラック
Heathrow Scientific社の低温PCRラックは、0.2~2 mLチューブの処理や保管における多くのソリューションとなります。PCR用保管ラックには側面に開口部がある蓋が装備されており、サンプルを迅速に冷却することで完全性を確保できます。このPCRラックは裏返すことができ、0.2 mL、0.5 mL、1.5/2.0 mLのチューブを使用できます。ラックの両側にぴったりと合う、取り外し可能なヒンジ付きの蓋が特長です。
凍結保存用ラックには、各ウェルに排水孔があり、簡単に洗浄できます。また、各ウェルは英数字で識別可能であり、リブ付きのグリップがついているため、片手で容易にキャップを取り外しできます。また、Heathrow Scientific社は、マイクロチューブをアイスバスに浮かせておけるように設計されたフローティングマイクロチューブラックも販売しており、サンプル温度の制御に最適です。Heathrow Scientificの製品ラインナップに最近追加されたものの1つにTracRack™があります。このラックは、サンプルラック全体を冷蔵庫から取り出すという不便を解消するように設計されています。この革新的なラックにより、ラボの技師は一度に1列ずつサンプルを取り出すことが可能になりました。
BRAND®微量遠心チューブラック
BRAND®微量遠心チューブラックはPTFE製およびポリプロピレン製で、最大128本のマイクロチューブを保持できます。カラーはブルー、レッド、ホワイトがあります。
Nalgene®微量遠心チューブラック
Nalgene®微量遠心チューブラックは、オートクレーブ可能なガラス充填アセタール製で、最大24本の1.5 mLチューブを保持できます。酸を除くほとんどの実験用の化学薬品に対応しています。